686379
4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzoic acid
Sinonimo/i:
(4-Carboxyphenylethynyl)trimethylsilane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H14O2Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Stato
powder
Livello qualitativo
Punto di fusione
154-158 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)C#Cc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C12H14O2Si/c1-15(2,3)9-8-10-4-6-11(7-5-10)12(13)14/h4-7H,1-3H3,(H,13,14)
GUFYYXWHDBOLBG-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)