Documenti fondamentali
681520
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-3,3′-Bis(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-1,1′-binaphthyl-2,2′-diyl hydrogenphosphate
95%
Sinonimo/i:
(11bS)-2,6-Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-4-hydroxy-dinaphtho[2,1-d:1′,2′-f]-1,3,2-dioxaphosphepin 4-oxide, (S)-3,3′-Bis(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-1,1′-bi-2-naphthol cyclic monophosphate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C36H17F12O4P
Numero CAS:
Peso molecolare:
772.47
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
171-177 °C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N1CCc2cccc(C(O)=O)c12
InChI
1S/C14H17NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-8-7-9-5-4-6-10(11(9)15)12(16)17/h4-6H,7-8H2,1-3H3,(H,16,17)
SUAMIYWLXFROHE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)