Documenti fondamentali
700665
Sigma-Aldrich
(11bR)-2,6-Di-9-phenanthrenyl-4-hydroxy-dinaphtho[2,1-d:1′,2′-f][1,3,2]dioxaphosphepin-4-oxide
Sinonimo/i:
(R)-3,3′-Bis(9-phenanthryl)-1,1′-binaphthalene-2,2′-diyl hydrogen phosphate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C48H29O4P
Numero CAS:
Peso molecolare:
700.72
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
solid
Livello qualitativo
Attività ottica
[α]22/D −44.0°, c = 1 in DMSO
Punto di fusione
390-400 °C
Gruppo funzionale
phosphate
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OP1(=O)Oc2c(cc3ccccc3c2-c4c(O1)c(cc5ccccc45)-c6cc7ccccc7c8ccccc68)-c9cc%10ccccc%10c%11ccccc9%11
InChI
1S/C48H29O4P/c49-53(50)51-47-43(41-25-29-13-1-5-17-33(29)37-21-9-11-23-39(37)41)27-31-15-3-7-19-35(31)45(47)46-36-20-8-4-16-32(36)28-44(48(46)52-53)42-26-30-14-2-6-18-34(30)38-22-10-12-24-40(38)42/h1-28H,(H,49,50)
BVICVEIKBNVROI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Catalyst for:
  • Asymmetric hydrogenation cascade
  • Enantioselective Friedel-Crafts reaction
  • Asymmetric hydrogenation of 2-substituted quinolines
  • Chiral Broensted acid catalyzed enantioselective a-aminoxylation of ene carbamates
  • Preparation of β-carbolines via diastereo- and enantioselective N-acyliminium cyclization cascades of tryptamines and keto acids/esters
  • Asymmetric transfer hydrogenation of substituted quinoxalines
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)