675911
N-Boc-indole-2-boronic acid
≥95%
Sinonimo/i:
1-(tert-butoxycarbonyl)indole-2-boronic acid, N-(tert-butoxycarbonyl)indole-2-boronic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
84-94 °C
85-90 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)n1c(cc2ccccc12)B(O)O
InChI
1S/C13H16BNO4/c1-13(2,3)19-12(16)15-10-7-5-4-6-9(10)8-11(15)14(17)18/h4-8,17-18H,1-3H3
SVIBPSNFXYUOFT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
- Copper-catalyzed trifluoromethylation
- Palladium-catalyzed benzylation
- Homocoupling reactions
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?