Documenti fondamentali
15047
Sigma-Aldrich
N-Boc-2-pyrroleboronic acid
≥98.0% (T)
Sinonimo/i:
N-Boc-2-pyrryl boronic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H14BNO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
211.02
Beilstein:
7993875
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0% (T)
Stato
solid
Punto di fusione
93-98 °C (dec.) (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)n1cccc1B(O)O
InChI
1S/C9H14BNO4/c1-9(2,3)15-8(12)11-6-4-5-7(11)10(13)14/h4-6,13-14H,1-3H3
ZWGMJLNXIVRFRJ-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)