Documenti fondamentali
675458
Sigma-Aldrich
Poly(acrolein-1-13C)
99 atom % 13C
About This Item
Codice UNSPSC:
12162002
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Stato
powder
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)