A24001
Acrolein diethyl acetal
96%
Sinonimo/i:
3,3-Diethoxy-1-propene
Saggio
96%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.398 (lit.)
P. ebollizione
125 °C (lit.)
Densità
0.854 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(OCC)C=C
InChI
1S/C7H14O2/c1-4-7(8-5-2)9-6-3/h4,7H,1,5-6H2,2-3H3
MCIPQLOKVXSHTD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
It can also be used as one of the precursors to synthesize natural products like (−)-(Z)-Deoxypukalide, (−)-Laulimalide, botryodiplodin, neolaulimalide and isolaulimalide.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
59.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
15 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?