Documenti fondamentali
232548
Sigma-Aldrich
3-Ethoxymethacrolein
96%
Sinonimo/i:
3-Ethoxy-2-methylpropenal
About This Item
Formula condensata:
C2H5OCH=C(CH3)CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.14
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
96%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.4792 (lit.)
P. ebollizione
78-81 °C/14 mmHg (lit.)
Densità
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
ether
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOC=C(C)C=O
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-8-5-6(2)4-7/h4-5H,3H2,1-2H3
KDOAHVPFGIYCEU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
3-Ethoxymethacrolein was used in the synthesis of:
  • 5,10-dideaza-5,6,7,8-tetrahydrofolic acid (DDATHF)
  • quinolines via modified Friedlander synthesis
  • 3-[2-isopropyl-5-methylcyclohexyloxy-(1R, 2S, 5R)]-2-methyl-2E-propenal
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
95.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
35.5 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis of quinolines via ortho-lithiated N-acylanilines. A modified Friedlaender synthesis.
Cho IS, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 56(26), 7288-7291 (1991)
Photooxygenation of chiral dienol ethers: asymmetric synthesis of alkoxydioxines.
Dussault PH, et al.
Tetrahedron, 55(38), 11437-11454 (1999)
E C Taylor et al.
Investigational new drugs, 14(3), 281-285 (1996-01-01)
A new and extremely efficient synthesis of DDATHF from 4-vinylbenzoic acid and bromomalondialdehyde as precursors has been developed which proceeds in 48% overall yield.