Documenti fondamentali
671223
Sigma-Aldrich
(S,S)-(−)-2-Amino-1,2-diphenylethanol
≥99.5% (HPLC)
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH(NH2)CH(C6H5)OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.28
Beilstein:
2806217
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥99.5% (HPLC)
Attività ottica
[α]/D -124±3°, c = 0.87 in ethanol
Purezza ottica
enantiomeric excess: ≥99.0% (HPLC)
Punto di fusione
116-119 °C
Gruppo funzionale
amine
hydroxyl
phenyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N[C@H]([C@@H](O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H15NO/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14,16H,15H2/t13-,14-/m0/s1
GEJJWYZZKKKSEV-KBPBESRZSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)