Documenti fondamentali
670731
Sigma-Aldrich
(S)-α,α-Bis(3,5-dimethylphenyl)-2-pyrrolidinemethanol
≥99% (HPLC)
Sinonimo/i:
(S)-(−)-2-[Bis(3,5-dimethylphenyl)hydroxymethyl]pyrrolidine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H27NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
309.45
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥99% (HPLC)
Purezza ottica
enantiomeric ratio: 97.5% (HPLC)
Punto di fusione
98-101 °C
Gruppo funzionale
hydroxyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1cc(C)cc(c1)C(O)([C@@H]2CCCN2)c3cc(C)cc(C)c3
InChI
1S/C21H27NO/c1-14-8-15(2)11-18(10-14)21(23,20-6-5-7-22-20)19-12-16(3)9-17(4)13-19/h8-13,20,22-23H,5-7H2,1-4H3/t20-/m0/s1
MXIOBZPVLNQGIU-FQEVSTJZSA-N
Applicazioni
(S)-α,α-Bis(3,5-dimethylphenyl)-2-pyrrolidinemethanol can be used as:
  • A chiral organocatalyst in the preparation of α-[(phenyl)methyl]thio]alkanal derivatives using aldehydes as starting materials and [(phenyl)methyl]thio]triazole as a sulfur electrophile.
  • A catalyst in the preparation of chiral bipyrazolidin-3-one derivatives by cycloadditions of azomethine imines with α,β-unsaturated aldehydes.
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)