Documenti fondamentali
669474
Sigma-Aldrich
2-Brom-4′-(trifluormethoxy)-acetophenon
97%
Sinonimo/i:
4-(Trifluoromethoxy)phenacyl bromide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H6BrF3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
283.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
48-55 °C
Gruppo funzionale
bromo
fluoro
ketone
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)Oc1ccc(cc1)C(=O)CBr
InChI
1S/C9H6BrF3O2/c10-5-8(14)6-1-3-7(4-2-6)15-9(11,12)13/h1-4H,5H2
AOAGGWLQIILIIV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)