669288
4-Phenyl-3-butyn-2-ol
97%
Sinonimo/i:
3-Hydroxy-1-phenyl-1-butyne
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H10O
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5667
Densità
1.005 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
hydroxyl
phenyl
Stringa SMILE
CC(O)C#Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H10O/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9,11H,1H3
JYOZFNMFSVAZAW-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
669288-5G | 4061833358238 |
669288-25G | 4061833390238 |