Key Documents
666939
Sigma-Aldrich
3-Bromo-N,N-dimethylaniline
97%
Sinonimo/i:
(3-Bromophenyl)dimethylamine, 1-Bromo-3-dimethylaminobenzene, 3-(N,N-Dimethylamino)-1-bromobenzene, 3-Bromo-N,N-dimethylaniline, 3-Bromo-N,N-dimethylbenzenamine, N-(3-Bromophenyl)dimethylamine
About This Item
Formula condensata:
BrC6H5N(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.6015
Densità
1.402 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
amine
bromo
Stringa SMILE
CN(C)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C8H10BrN/c1-10(2)8-5-3-4-7(9)6-8/h3-6H,1-2H3
USEXQPWLCGBYNT-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Courtney T Jollymore-Hughes et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 24(21), 5270-5279 (2016-09-18)
Association of cholinesterase with β-amyloid plaques and tau neurofibrillary tangles in Alzheimer's disease offers an opportunity to detect disease pathology during life. Achieving this requires development of radiolabelled cholinesterase ligands with high enzyme affinity. Various fluorinated acetophenone derivatives bind to