Documenti fondamentali
664863
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-bromobenzoic acid
97%
About This Item
Formula condensata:
(H2N)C6H3(Br)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.03
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
230-234 °C
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Nc1cc(Br)ccc1C(O)=O
InChI
1S/C7H6BrNO2/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3H,9H2,(H,10,11)
BNNICQAVXPXQAH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)