260118
2-Amino-5-bromobenzoic acid
97%
Sinonimo/i:
5-Bromoanthranilic acid
Saggio
97%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
213-215 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Nc1ccc(Br)cc1C(O)=O
InChI
1S/C7H6BrNO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11)
CUKXRHLWPSBCTI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?