Documenti
A45467
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-chlorobenzoic acid
98%
Sinonimo/i:
4-Chloroanthranilic acid
About This Item
Formula condensata:
H2NC6H3(Cl)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.58
Beilstein:
743349
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Colore
white to tan
Punto di fusione
231-233 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Nc1cc(Cl)ccc1C(O)=O
InChI
1S/C7H6ClNO2/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3H,9H2,(H,10,11)
JYYLQSCZISREGY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3