Key Documents
663573
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-(4-pyridinyl)-1,3,4-thiadiazole
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H6N4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
242-248 °C
Stringa SMILE
Nc1nnc(s1)-c2ccncc2
InChI
1S/C7H6N4S/c8-7-11-10-6(12-7)5-1-3-9-4-2-5/h1-4H,(H2,8,11)
KTWDTPBHCWJWGJ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)