Documenti fondamentali
658197
Sigma-Aldrich
L-Valine-13C5,15N
99% chiral purity basis, 98 atom % 13C, 98 atom % 15N
Sinonimo/i:
(S)-α-Aminoisovaleric acid-13C5,15N, L-2-Amino-3-methylbutanoic acid-13C5,15N, L-Valine-ul-13C,15N, 13C and 15N Labeled L-valine
About This Item
Formula condensata:
(13CH3)213CH13CH(15NH2)13CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
123.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Saggio
99% chiral purity basis
Stato
solid
Punto di fusione
295-300 °C (subl.) (lit.)
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
[H][13C@]([15NH2])([13CH]([13CH3])[13CH3])[13C](O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
KZSNJWFQEVHDMF-XAFSXMPTSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)