758159
L-Valine-13C5
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
97% (CP)
Stato
solid
tecniche
bio NMR: suitable
Punto di fusione
295-300 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
[13CH3][13CH]([13CH3])[13C@H](N)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
KZSNJWFQEVHDMF-JRGPAWSWSA-N
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)