Documenti fondamentali
654019
Sigma-Aldrich
N-Boc-cis-4-hydroxy-L-proline
97%
Sinonimo/i:
N-Boc-cis-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H17NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D -50.0±3°, c = 0.67 in methanol
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Punto di fusione
146 °C (D) (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N1C[C@@H](O)C[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C10H17NO5/c1-10(2,3)16-9(15)11-5-6(12)4-7(11)8(13)14/h6-7,12H,4-5H2,1-3H3,(H,13,14)/t6-,7-/m0/s1
BENKAPCDIOILGV-BQBZGAKWSA-N
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Articoli
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.