Documenti fondamentali
15544
Sigma-Aldrich
Boc-Hyp-OH
≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
trans-N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxy-L-proline, Boc-L-hydroxyproline
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H17NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.25
Beilstein:
4295484
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0% (TLC)
Attività ottica
[α]20/D −53.5±2°, c = 1% in DMF
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Punto di fusione
123-127 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N1C[C@H](O)C[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C10H17NO5/c1-10(2,3)16-9(15)11-5-6(12)4-7(11)8(13)14/h6-7,12H,4-5H2,1-3H3,(H,13,14)/t6-,7+/m1/s1
BENKAPCDIOILGV-RQJHMYQMSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.