Documenti fondamentali
15451
Sigma-Aldrich
Boc-Tle-OH
≥99.0% (T)
Sinonimo/i:
(S)-N-Boc-2-amino-3,3-dimethylbutyric acid, Boc-L-tert-leucine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H21NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.29
Beilstein:
1962763
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥99.0% (T)
Attività ottica
[α]20/D −4.2±0.5°, c = 1% in glacial acetic acid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction type: C-H Activation
reagent type: ligand
reaction type: Peptide Synthesis
Punto di fusione
118-121 °C
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
amine
carboxylic acid
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](C(O)=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H21NO4/c1-10(2,3)7(8(13)14)12-9(15)16-11(4,5)6/h7H,1-6H3,(H,12,15)(H,13,14)/t7-/m1/s1
LRFZIPCTFBPFLX-SSDOTTSWSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3