269107
L-tert-Leucine
99%, for peptide synthesis
Sinonimo/i:
(S)-2-Amino-3,3-dimethylbutyric acid, L-α-tert-Butylglycine
About This Item
Prodotti consigliati
product name
L-tert-Leucine, 99%
Livello qualitativo
Saggio
99%
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]20/D −9.5°, c = 3 in H2O
Purezza ottica
ee: 99% (GLC)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
≥300 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(C)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-6(2,3)4(7)5(8)9/h4H,7H2,1-3H3,(H,8,9)/t4-/m1/s1
NPDBDJFLKKQMCM-SCSAIBSYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- As a key precursor in the synthesis of a chiral phosphinooxazoline ligand, (S)-tert-butylPHOX.
- In the synthesis of chiral copper(II) polymers that can catalyze the kinetic resolution of secondary alcohols by acylation.
- In metal-free tandem radical cyclization reactions to synthesize 6-alkyl/acyl phenanthridines.
- In the preparation of tert-leucine-derived N-acetylthiazolidinethione auxiliary that provides high levels of diastereoselection in acetate aldol reactions with a variety of aldehydes.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?