Documenti fondamentali
648574
Sigma-Aldrich
Sulfur-34S
99 atom % 34S
About This Item
Formula condensata:
34S
Numero CAS:
Peso molecolare:
33.97
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 34S
Livello qualitativo
Stato
solid
Punto di fusione
119 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[34S]
InChI
1S/S/i1+2
NINIDFKCEFEMDL-NJFSPNSNSA-N
Descrizione generale
Sulfur-34S, isotopic analogue of sulfur atom.
Applicazioni
Sulfur-34S, stable form is used to study the origin and detection of sulphur atoms in geochemistry. It acts as the reactant in the synthesis of 34S labeled gypsum (Ca34SO4 .2H2O) and used as a tracer to investigate sulfur uptake and distribution in wheat.
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
404.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
207.00 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Oxygen-18O2 99 atom % 18O, 99% (CP)
Sigma-Aldrich
602892
Oxygen-18O2
Acqua-18O (for PET), 97 atom % 18O
Sigma-Aldrich
329878
Acqua-18O