934747
Sulfur
electrode sheet, aluminum substrate, size 5 in. × 10 in.
Sinonimo/i:
Sulfur, Sulfur cathode, cathode for lithium-sulfur batteries
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
aluminum substrate
Livello qualitativo
Grado
battery grade
Densità del vapore
8.9 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 183.8 °C)
10 mmHg ( 246 °C)
Descrizione
2.1 V vs Li/Li+
Description/Nominal Voltage: 2.1 V vs Li/Li+
Saggio
≥98%
Forma fisica
sheet
Temp. autoaccensione
450 °F
Composizione
Active material loading, 3.75 mg/cm2 ±5% by
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Resistività
2E23 μΩ-cm, 20°C
Misura
5 in. × 10 in.
Spessore
16 μm , aluminum current collector
40 μm , excluding current collector
55 μm
Capacità
3.0 mAh/cm2 ±5 % (Areal)
(800 mAh/g)
P. eboll.
444.7 °C (lit.)
Punto di fusione
112.8 °C (rhombic) (lit.)
117-120 °C (lit.)
119.0 °C (monoclinic) (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
[S]
InChI
1S/S
NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)