215236
Sulfur
reagent grade, purified by sublimation, -100 mesh particle size, powder
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
S
Numero CAS:
Peso molecolare:
32.07
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141912
ID PubChem:
NACRES:
NA.55
Prodotti consigliati
Grado
reagent grade
Densità del vapore
8.9 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 183.8 °C)
10 mmHg ( 246 °C)
Stato
powder
Temp. autoaccensione
450 °F
Purificato mediante
sublimation
Resistività
2E23 μΩ-cm, 20°C
Dimensione particelle
-100 mesh
P. ebollizione
444.7 °C (lit.)
Punto di fusione
112.8 °C (rhombic) (lit.)
117-120 °C (lit.)
119.0 °C (monoclinic) (lit.)
Stringa SMILE
[S]
InChI
1S/S
NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Sulfur is a nonmetallic element that can be used in the preparation of many organosulfur compounds such as 3D sulfur-rich polymers. It can also be used as a mild oxidizing agent for dehydrogenation and Willgerodt reaction.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Sulfur
Morrison J
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis (2001)
Electron microscopy study of CVT grown Fe-sulphides.
Zavasnik J and Recnik A.
Journal of Crystal Growth, 367, 18-23 (2013)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 199-199 (1994)