Documenti fondamentali
646989
Sigma-Aldrich
6-Bromopyridine-3-carboxylic acid
96%
Sinonimo/i:
6-Bromonicotinic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H4BrNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
96%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
179-188 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
carboxylic acid
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(Br)nc1
InChI
1S/C6H4BrNO2/c7-5-2-1-4(3-8-5)6(9)10/h1-3H,(H,9,10)
JDJBRMNTXORYEN-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)