Documenti fondamentali
642843
Sigma-Aldrich
2-Amino-6-chlorobenzonitrile
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H5ClN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.58
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
96%
Stato
solid
Punto di fusione
134-136 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
nitrile
Stringa SMILE
Nc1cccc(Cl)c1C#N
InChI
1S/C7H5ClN2/c8-6-2-1-3-7(10)5(6)4-9/h1-3H,10H2
MEJVTQKBWPYBFG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)