Documenti fondamentali
630667
Sigma-Aldrich
tert-Butyl N-(2-oxiranylmethyl)carbamate
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H15NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
173.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4500 (lit.)
Densità
1.041 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
ether
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)NCC1CO1
InChI
1S/C8H15NO3/c1-8(2,3)12-7(10)9-4-6-5-11-6/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,9,10)
ZBBGKXNNTNBRBH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
V Pichot et al.
Scientific reports, 7(1), 14086-14086 (2017-10-28)
Detonation nanodiamonds exhibit strong nonlinear optical properties depending on their electronic properties. In the present paper, the nanodiamond functional groups are chemically modified to obtain nanodiamonds with primary amines on their surface. The optical properties of such nanodiamonds placed in