Key Documents
573787
Sigma-Aldrich
5-Amino-1H-[1,2,4]-triazole-3-carboxylic acid methyl ester
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H6N4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.12
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
96%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
218-222 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
COC(=O)c1n[nH]c(N)n1
InChI
1S/C4H6N4O2/c1-10-3(9)2-6-4(5)8-7-2/h1H3,(H3,5,6,7,8)
OSZNPKRMPBUQLB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2