62562
Lithium methoxide solution
~10% in methanol (T, ~2.2 M)
Sinonimo/i:
Lithium methylate
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Concentrazione
~10% in methanol (T, ~2.2 M)
Densità
0.85 g/mL at 20 °C
Stringa SMILE
[Li+].C[O-]
InChI
1S/CH3O.Li/c1-2;/h1H3;/q-1;+1
JILPJDVXYVTZDQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
53.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
12 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?