Documenti fondamentali
408794
Sigma-Aldrich
Lithium methoxide solution
1.0 M in methanol
Sinonimo/i:
Lithium methylate
About This Item
Formula condensata:
CH3OLi
Numero CAS:
Peso molecolare:
37.97
Beilstein:
3552389
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Stato
liquid
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
core: lithium
Concentrazione
1.0 M in methanol
P. ebollizione
64.6 °C
Densità
0.817 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
[Li+].C[O-]
InChI
1S/CH3O.Li/c1-2;/h1H3;/q-1;+1
JILPJDVXYVTZDQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Employed in sol-gel synthesis of lithium borophosphates.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Ali, A.F. et al.
Journal of Materials Research, 14, 1510-1510 (1999)
Articoli
Few Monolayer Atomic Layer Deposition (ALD) on Surfaces and Interfaces for Energy Applications