Key Documents
400246
Sigma-Aldrich
Lithium ethoxide solution
1.0 M in ethanol
Sinonimo/i:
Lithium ethanolate
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2OLi
Numero CAS:
Peso molecolare:
52.00
Beilstein:
3909950
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
core: lithium
Concentrazione
1.0 M in ethanol
Densità
0.821 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
[Li+].CC[O-]
InChI
1S/C2H5O.Li/c1-2-3;/h2H2,1H3;/q-1;+1
AZVCGYPLLBEUNV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
48.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)