Documenti fondamentali
400378
Sigma-Aldrich
Lithium phenoxide solution
1.0 M in THF
Sinonimo/i:
Phenol lithium salt
About This Item
Formula condensata:
C6H5OLi
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.04
Beilstein:
3569793
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
core: lithium
Concentrazione
1.0 M in THF
P. ebollizione
67 °C
Densità
0.918 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
[Li+].[O-]c1ccccc1
InChI
1S/C6H6O.Li/c7-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5,7H;/q;+1/p-1
XAVQZBGEXVFCJI-UHFFFAOYSA-M
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-2.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-19 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jean-Pierre Brog et al.
Journal of nanobiotechnology, 15(1), 58-58 (2017-08-24)
LiCoO Several new single source precursors containing lithium (Li Our heterobimetallic single source precursors allow to dramatically reduce the production temperature and time for HT-LCO. The obtained nanoparticles of LiCoO
Articoli
Few Monolayer Atomic Layer Deposition (ALD) on Surfaces and Interfaces for Energy Applications