Key Documents
608505
Sigma-Aldrich
4-Methoxybenzaldehyde-α-13C,α-d1
98 atom % D, 99 atom % 13C
Sinonimo/i:
p-Anis(aldehyde-13C,d)
About This Item
Formula condensata:
H3CO-C6H4-13CDO
Peso molecolare:
138.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352114
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % D
P. eboll.
248 °C (lit.)
Densità
1.135 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[2H][13C](=O)c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3/i6+1D
ZRSNZINYAWTAHE-KFNOGTNBSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)