Documenti fondamentali
604151
Sigma-Aldrich
Phthaloyl chloride-2,2′-13C2
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
1,2-Benzenedi(carbonyl-13C) dichloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C2C6Cl2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.98
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
P. ebollizione
269-271 °C (lit.)
Punto di fusione
6-12 °C (lit.)
Densità
1.423 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
Cl[13C](=O)c1ccccc1[13C](Cl)=O
InChI
1S/C8H4Cl2O2/c9-7(11)5-3-1-2-4-6(5)8(10)12/h1-4H/i7+1,8+1
FYXKZNLBZKRYSS-BFGUONQLSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)