Documenti fondamentali
602493
Sigma-Aldrich
4-(2-Bromoacetamido)-2,2,6,6-Tetramethylpiperidine-1-oxyl
98% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H20BrN2O2
Peso molecolare:
292.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Saggio
98% (CP)
Stato
solid
PM
293.20 by atom % calculation
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC1(C)N([O])C(C)(C)CC(NC(CBr)=O)C1
InChI
1S/C11H20BrN2O2/c1-10(2)5-8(13-9(15)7-12)6-11(3,4)14(10)16/h8H,5-7H2,1-4H3,(H,13,15)
RAOLMQDPNYDCEF-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)