Documenti fondamentali
608858
Sigma-Aldrich
Propylamine-15N
98 atom % 15N
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH215NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
60.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Stato
solid
P. ebollizione
48 °C
Punto di fusione
-83 °C
Densità
0.731 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
CCC[15NH2]
InChI
1S/C3H9N/c1-2-3-4/h2-4H2,1H3/i4+1
WGYKZJWCGVVSQN-AZXPZELESA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-22.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-30 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)