601454
Lithium-6Li2 sulfate
95 atom % 6Li
About This Item
Formula condensata:
6Li2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
108.09
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
95 atom % 6Li
Stato
solid
Spostamento di massa
M-2
Stringa SMILE
[6Li+].[6Li+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Li.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2/i2*1-1;
INHCSSUBVCNVSK-NQTTVQCTSA-L
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)