Documenti fondamentali
Q50158
Lithium-6Li2 carbonate
with trace metal testing, ≥95 atom % 6Li
Sinonimo/i:
Lithium-6Li2 carbonate, Lithium carbonate-6Li2
About This Item
Formula condensata:
6Li2CO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
72.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
Purezza isotopica
≥95 atom % 6Li
Punto di fusione
720 °C (lit.)
Spostamento di massa
M-2
Stringa SMILE
[6Li+].[6Li+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Li/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2/i;2*1-1
XGZVUEUWXADBQD-OUDCDBHYSA-L
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Lact. - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)