Documenti fondamentali
601403
Sigma-Aldrich
Lithium-6Li chloride
95 atom % 6Li, 99% (CP)
About This Item
Formula condensata:
6LiCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
41.47
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Purezza isotopica
95 atom % 6Li
Saggio
99% (CP)
Stato
solid
Punto di fusione
605 °C (lit.)
Spostamento di massa
M-1
Stringa SMILE
[6Li+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1/i;1-1
KWGKDLIKAYFUFQ-HCMAANCNSA-M
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)