Documenti fondamentali
768529
Sigma-Aldrich
Lithium-6Li oxide
95 atom % 6Li, 97%
About This Item
Formula condensata:
6Li2O
Peso molecolare:
28.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Purezza isotopica
95 atom % 6Li
Saggio
97%
Stato
powder
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[6Li+].[6Li+].[O-2]
InChI
1S/2Li.O/q2*+1;-2/i2*1-1;
FUJCRWPEOMXPAD-NQTTVQCTSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)