Key Documents
608580
Sigma-Aldrich
Lithium-6Li deuteroxide deuterate
95 atom % 6Li, 98 atom % D
About This Item
Formula condensata:
6LiOD · D2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
44.06
Codice UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
95 atom % 6Li
98 atom % D
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Spostamento di massa
M+1
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)