Documenti fondamentali
600040
Sigma-Aldrich
1-Bromopropane-13C3
99 atom % 13C, 99% (CP)
Sinonimo/i:
Propyl bromide-13C3
About This Item
Formula condensata:
13CH313CH213CH2Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
125.97
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
P. ebollizione
71 °C (lit.)
Punto di fusione
-110 °C (lit.)
Densità
1.386 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[13CH3][13CH2][13CH2]Br
InChI
1S/C3H7Br/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3/i1+1,2+1,3+1
CYNYIHKIEHGYOZ-VMIGTVKRSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Ozone 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
71.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
22 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)