Documenti fondamentali
591815
Sigma-Aldrich
Trimethyl-d9-amine-15N hydrochloride
98 atom % 15N, 99 atom % D
Sinonimo/i:
Trimethyl-d9-ammonium-15N chloride
About This Item
Formula condensata:
(CD3)315N.HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
105.62
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % 15N
99 atom % D
Stato
solid
Punto di fusione
283-284 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+9
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H9N/c1-4(2)3/h1-3H3/i1D3,2D3,3D3
GETQZCLCWQTVFV-GQALSZNTSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Joshua M Svendsen et al.
Cell reports, 29(10), 3187-3199 (2019-12-05)
The germline contains an immortal cell lineage that ensures the faithful transmission of genetic and, in some instances, epigenetic information from one generation to the next. Here, we show that in Caenorhabditis elegans, the small RNA 3'-2'-O-methyltransferase henn-1/HEN1 is required for sustained