Key Documents
535206
Sigma-Aldrich
(Trimethylsilyl)acetylene-d
99 atom % D
Sinonimo/i:
Ethynyl-2-d-trimethylsilane
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3SiC≡CD
Numero CAS:
Peso molecolare:
99.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % D
Livello qualitativo
Indice di rifrazione
n20/D 1.388 (lit.)
P. eboll.
53 °C (lit.)
Densità
0.702 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[2H]C#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C5H10Si/c1-5-6(2,3)4/h1H,2-4H3/i1D
CWMFRHBXRUITQE-MICDWDOJSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-29.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-34.4 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)