Key Documents
579734
Sigma-Aldrich
3′-Bromo-4′-methylacetophenone
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H9BrO
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
42-46 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)c1ccc(C)c(Br)c1
InChI
1S/C9H9BrO/c1-6-3-4-8(7(2)11)5-9(6)10/h3-5H,1-2H3
PDJLFESXPVLVMR-UHFFFAOYSA-N
WGK 3