577782
Sodium carbonate decahydrate
99.999% trace metals basis
Sinonimo/i:
Sal soda, Soda
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Saggio
99.999% trace metals basis
Stato
crystalline
Impurezze
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Na.10H2O/c2-1(3)4;;;;;;;;;;;;/h(H2,2,3,4);;;10*1H2/q;2*+1;;;;;;;;;;/p-2
XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Nanostructured Materials Through Ultrasonic Spray Pyrolysis