Documenti fondamentali
569879
Sigma-Aldrich
3-(1-Thioureido)propyl, functionalized silica gel
200-400 mesh, extent of labeling: 1.1 mmol/g loading
Sinonimo/i:
Thiourea, silica gel supported
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
Grado di funzionalizzazione
1.1 mmol/g loading
Area superficiale
500 m2/g
Dimensione particelle
200-400 mesh
Dimensione pori
60 Å pore size
Stringa SMILE
CCCNC(N)=S
InChI
1S/C4H10N2S/c1-2-3-6-4(5)7/h2-3H2,1H3,(H3,5,6,7)
UHGKYJXJYJWDAM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Metal Scavenger: Pd, Pt, Rh, Ru, and Hg
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)