Key Documents
534854
Sigma-Aldrich
4-(Benzyloxy)benzyl bromide, polymer-bound
extent of labeling: 0.5-1.0 mmol/g Br loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Sinonimo/i:
4-(Bromomethyl)phenoxymethylpolystyrene, Wang brominated resin
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Crosslinking
1 % cross-linked with divinylbenzene
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Grado di funzionalizzazione
0.5-1.0 mmol/g Br loading
Gruppo funzionale
alcohol
WGK 3